Ácido piridina-2,6-dicarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.0100EA 100 EUR
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006299
Núm. CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C