Ácido piridina-2,6-dicarboxílico, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido 2,6-piridindicarboxílico
M-Clarity™ quality level = MQ100
02321-10G-F 02321-5G-F
02321-10G-FEA 104 EUR
02321-10G-F 02321-5G-F
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico, Supelco®
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006299
Núm. CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f034b0b927063a28f5e4f16b4ce8cc981b4a391&vid=f3565b2c5d354404461b9e68cf369ea9c79b62f8&prid=web&clid=SAPDAM