Ácido piridina-3,4-dicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14580.18
A14580.09
A14580.30
A14580.18EA
184
EUR
A14580.18
A14580.09
A14580.30
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico ≥98%
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 490-11-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 137242
Merck Reference: 14,2283
MDL No.: MFCD00006392
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. Ebullición: 529 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 255 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006392 Núm. CAS: 490-11-9 EINECS: 207-705-4 Índice Merck: 14,2283 |