Ácido piridina-3,5-dicarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131900100 131900500
ACRO131900100EA 105 EUR
ACRO131900100 ACRO131900500
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico 98%
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006393
Núm. CAS: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %