Ácido piridina-3,5-dicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11540.09
A11540.18
AB109185.0010
A11540.09EA
98.8
EUR
A11540.09
A11540.18
ABCRAB109185.0010
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico ≥98%
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 499-81-0
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 325° dec.
Beilstein Reference: 131640
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 325 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006393 Núm. CAS: 499-81-0 EINECS: 207-893-8 |