Anhídrido piridina-2,3-dicarboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
B25118.06
B25118.14
B25118.22
B25118.06EA
35
EUR
B25118.06
B25118.14
B25118.22
Anhídrido piridina-2,3-dicarboxilico ≥98%
Anhídrido piridina-2,3-dicarboxilico
Purity: 98%
CAS No.: 699-98-9
Molecular Formula: C7H3NO3
Formula Weight: 149.11
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 125111
Formula:
C₇H₃NO₃ Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 134…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005915 Núm. CAS: 699-98-9 EINECS: 211-834-1 |