Nicotinamida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
128271000
128275000
128270025
ACRO128271000EA
44.3
EUR
ACRO128271000
ACRO128275000
ACRO128270025
Nicotinamida 99%
Nicotinamida
Formula:
C₆H₆N₂O Pto. Ebullición: 150…160 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 128…131 °C Densidad: 1,4463 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006395 Núm. CAS: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Índice Merck: 12,06574 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 131 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (4 hrs) (silica gel) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Readily carbonizable substance | Passes test |
pH | 6.0 to 7.5 (5 % at 20 °C) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on dried substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |