Nicotinamida, RonaCare®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
1.30179.0100 1.30179.9020
1.30179.0100EA 0 EUR
1.30179.0100 1.30179.9020
Nicotinamida, RonaCare®
Nicotinamida
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Pto. Ebullición: 334
Pto. de fusión: 127…128 °C
Densidad: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 182
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006395
Núm. CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Índice Merck: 12,06574