2,4,6-Trifluoropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19541.03
L19541.14
L19541.03EA
45.5
EUR
L19541.03
L19541.14
2,4,6-Trifluoropiridina ≥97%
2,4,6-Trifluoropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 3512-17-2
Molecular Formula: C5H2F3N
Formula Weight: 133.07
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 1364338
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD03001161
Formula:
C₅H₂F₃N Pto. Ebullición: 102 °C Densidad: 1,382 Pto. de inflamación: 17 °C (62 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001161 Núm. CAS: 3512-17-2 UN: 2924 ADR: 3,II |