Botines de seguridad, con cordones, Macsole X, MX 300 GT/ MX 400 GT, Heckel
Proveedor: UVEX
6393337 6393338 6393339 6393340 6393341 6393342 6393343 6393345 6393346 6393347 6393348 6395346 6395344 6395345 6395337 6395338 6395339 6395340 6395341 6395342 6395343 6395347 6395348
UVEX6393337EA 0 EUR
UVEX6393337 UVEX6393338 UVEX6393339 UVEX6393340 UVEX6393341 UVEX6393342 UVEX6393343 UVEX6393345 UVEX6393346 UVEX6393347 UVEX6393348 UVEX6395346 UVEX6395344 UVEX6395345 UVEX6395337 UVEX6395338 UVEX6395339 UVEX6395340 UVEX6395341 UVEX6395342 UVEX6395343 UVEX6395347 UVEX6395348
Botines de seguridad, con cordones, Macsole X, MX 300 GT/ MX 400 GT, Heckel
Zapatos y botas
Robustos botines de seguridad 100% impermeables fabricados con piel de plena flor resistente al agua, lengüeta y cuello acolchados, sistema de cierre con ganchos y ojales metálicos, ribetes reflectantes y suela de doble densidad de PU/caucho, resistente a aceites, hidrocarburos y productos químicos, también resistente al calor hasta 300 °C.
  • Membrana transpirable e impermeable GORE-TEX
  • Plantilla higiénica anatómica
  • Talón amortiguador
  • Perfil autolimpiante con excelente agarre
  • Tapa de rozadura de PU moldeada por inyección
  • Puntera de protección sin metal (200