2-Amino-5-fluoropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L20010.03
L20010.06
L20010.03EA
90
EUR
L20010.03
L20010.06
2-Amino-5-fluoropiridina 97%
2-Amino-5-fluoropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 21717-96-4
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 385938
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01861120
Formula:
C₅H₅FN₂ Pto. de fusión: 93…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861120 Núm. CAS: 21717-96-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |