2-Amino-5-iodopiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Iodo-2-piridilamina
B25175.03
B25175.06
B25175.14
B25175.03EA
39.8
EUR
B25175.03
B25175.06
B25175.14
2-Amino-5-iodopiridina 97%
2-Amino-5-iodopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 20511-12-0
Molecular Formula: C5H5IN2
Formula Weight: 220.01
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 108738
Formula:
C₅H₅IN₂ Pto. Ebullición: 271 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 126…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00160312 Núm. CAS: 20511-12-0 |