2-Iodo-3-metoxipiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19868.03
L19868.06
L19868.03EA
26.7
EUR
L19868.03
L19868.06
2-Iodo-3-metoxipiridina ≥97%
2-Iodo-3-metoxipiridina
Purity: 97%
CAS No.: 93560-55-5
Molecular Formula: C6H6INO
Formula Weight: 235.03
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 115569
Formula:
C₆H₆INO MW: 235,02 g/mol Pto. de fusión: 57…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234181 Núm. CAS: 93560-55-5 |