N,N-Dimetilpiridin-2-amina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Dimethylpyridin-2-amine
L02513.06
L02513.14
L02513.06EA
35.9
EUR
L02513.06
L02513.14
N,N-Dimetilpiridin-2-amina 97%
N,N-Dimetilpiridin-2-amina
Purity: 97%
CAS No.: 5683-33-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 110353
MDL No.: MFCD00006261
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Pto. Ebullición: 190…192 °C Densidad: 1,008 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006261 Núm. CAS: 5683-33-0 EINECS: 227-147-5 UN: 1993 ADR: 3,III |