N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
148270050
148270250
148271000
148270025
148275000
ACRO148270050EA
28.9
EUR
ACRO148270050
ACRO148270250
ACRO148271000
ACRO148270025
ACRO148275000
N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%
N,N-Dimetilpiridin-4-amina
Formula:
C₇H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 162 °C (50 mmHg) Pto. de fusión: 110…113 °C Pto. de inflamación: 124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006418 Núm. CAS: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 113 °C |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color of alcohol solution | ≤30 APHA (10% W/V in ethanol) |