N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
A13016.06
A13016.14
A13016.22
A13016.06EA
24.7
EUR
A13016.06
A13016.14
A13016.22
N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%
N,N-Dimetilpiridin-4-amina
Purity: 99%
CAS No.: 1122-58-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 124°(255°F)
Physical Form: Crystals or powder
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 162°/50mm
Beilstein Reference: 110354
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00006418
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Pto. Ebullición: 162 °C (50 mmHg) Pto. de fusión: 110…113 °C Pto. de inflamación: 124 °C (255 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006418 Núm. CAS: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1 I |