N,N-Dimetilpiridin-4-amina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
8.20499.0025EA 58.6 EUR
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
N,N-Dimetilpiridin-4-amina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilpiridin-4-amina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 195
Pto. de fusión: 109…111 °C
Pto. de inflamación: 124
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006418
Núm. CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 520 kg/m3
Boiling Point 138 - 140 °C (24 hPa)
Flash Point 110 °C
pH 11 (60 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials