N,N-Dimetilpiridin-4-amina
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Peligro
Sinónimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 147 EUR
01-62-0004-100 01-62-0004-25
N,N-Dimetilpiridin-4-amina
N,N-Dimetilpiridin-4-amina
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109…111 °C
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006418
Núm. CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II