N,N-Dimetilpiridin-4-amina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
D1450-100G D1450-25G D1450-500G
TCIAD1450-100GEA 74 EUR
TCIAD1450-100G TCIAD1450-25G TCIAD1450-500G
N,N-Dimetilpiridin-4-amina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N,N-Dimetilpiridin-4-amina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: 109…111 °C
Pto. de inflamación: 124 °C
Número MDL: MFCD00006418
Núm. CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,03389
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ca7ad9c7c1a19b5b83e5a404f61ac9d5c914575&vid=8ca7ad9c7c1a19b5b83e5a404f61ac9d5c914575&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity