2-Amino-3-nitropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
151120050 151120250
ACRO151120050EA 41.5 EUR
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropiridina 99%
2-Amino-3-nitropiridina
Formula: C₅H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 165,9…166.4 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006314
Núm. CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %