2-Amino-5-nitropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104230250 104231000 104230050 104232500
ACRO104230250EA 63.6 EUR
ACRO104230250 ACRO104231000 ACRO104230050 ACRO104232500
2-Amino-5-nitropiridina 99%
2-Amino-5-nitropiridina
Formula: C₅H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 186…190 °C
Densidad: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006325
Núm. CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥98.5 %