2-Amino-5-nitropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11352.14
A11352.22
A11352.14EA
71.6
EUR
A11352.14
A11352.22
2-Amino-5-nitropiridina ≥97%
2-Amino-5-nitropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 4214-76-0
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 224°(435°F)
Melting Point: 185-190°
Beilstein Reference: 120353
MDL No.: MFCD00006325
Formula:
C₅H₅N₃O₂ Pto. de fusión: 185…190 °C Densidad: 1,623 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 224 °C (435 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006325 Núm. CAS: 4214-76-0 EINECS: 224-145-6 |