4-Amino-3-nitropiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19725.06
L19725.14
L19725.06EA
51.5
EUR
L19725.06
L19725.14
4-Amino-3-nitropiridina 96%
4-Amino-3-nitropiridina
Purity: 96%
CAS No.: 1681-37-4
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 383710
Formula:
C₅H₅N₃O₂ Pto. de fusión: 201…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00160304 Núm. CAS: 1681-37-4 |