2-Aminopiridin-3-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
153570250 153571000
ACRO153570250EA 65.3 EUR
ACRO153570250 ACRO153571000
2-Aminopiridin-3-ol 98%
2-Aminopiridin-3-ol
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006317
Núm. CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 176 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Additional info residue on sublimation: 2%
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)