1-Óxido de piridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Óxido de piridina
157691000 157695000 157690250
ACRO157691000EA 85.7 EUR
ACRO157691000 ACRO157695000 ACRO157690250
1-Óxido de piridina 95%
1-Óxido de piridina
Formula: C₅H₅NO
Pto. Ebullición: 270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 60…65 °C
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006194
Núm. CAS: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Índice Merck: 12,08155
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystals or crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm