1-Óxido de piridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Óxido de piridina
A10419.14
A10419.22
A10419.36
A10419.14EA
27.7
EUR
A10419.14
A10419.22
A10419.36
1-Óxido de piridina 95%
1-Óxido de piridina
Purity: 95%
CAS No.: 694-59-7
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 61-66°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 105257
Merck Reference: 14,7972
MDL No.: MFCD00006194
Formula:
C₅H₅NO Pto. Ebullición: 270 °C Pto. de fusión: 61…66 °C Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006194 Núm. CAS: 694-59-7 EINECS: 211-774-6 Índice Merck: 14,7972 |