2,3-Dimetoxipiridina
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19624.03
L19624.06
L19624.14
L19624.03EA
32.1
EUR
L19624.03
L19624.06
L19624.14
2,3-Dimetoxipiridina
2,3-Dimetoxipiridina
CAS No.: 52605-97-7
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Refractive Index: 1.5205
Boiling Point: 98-100°/16mm
Beilstein Reference: 1526067
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139,15 g/mol Pto. Ebullición: 98…100 °C (16 mmHg) Densidad: 1,104 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095043 Núm. CAS: 52605-97-7 |