2-hidroxipiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Piridinol
121840050 121840500 121842500
ACRO121840050EA 23.4 EUR
ACRO121840050 ACRO121840500 ACRO121842500
2-hidroxipiridina 97%
2-hidroxipiridina
Formula: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Pto. Ebullición: 280…281 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 102…109 °C
Densidad: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006268
Núm. CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %