2-hidroxipiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Piridinol
A14522.14 A14522.22 A14522.36
A14522.14EA 35.9 EUR
A14522.14 A14522.22 A14522.36
2-hidroxipiridina ≥98%
2-hidroxipiridina
Purity: 98% CAS No.: 142-08-5 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 210°(410°F) Odour: Recognizable Melting Point: 102-111° Boiling Point: 280-281° Beilstein Reference: 105786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006268
Formula: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Pto. Ebullición: 280…281 °C
Pto. de fusión: 102…111 °C
Densidad: 1,39
Pto. de inflamación: 210 °C (410 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006268
Núm. CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III