3-Piridona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Piridinol
121851000 121855000
ACRO121851000EA 73 EUR
ACRO121851000 ACRO121855000
3-Piridona 98%
3-Piridona
Formula: C₅H₅NO
Pto. Ebullición: 180 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 123…130 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006378
Núm. CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %