3-Piridona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Piridinol
A13910.18
A13910.22
A13910.36
A13910.18EA
41.2
EUR
A13910.18
A13910.22
A13910.36
3-Piridona ≥98%
3-Piridona
Purity: 98%
CAS No.: 109-00-2
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 125-128°
Boiling Point: 180°/22mm
Beilstein Reference: 105699
MDL No.: MFCD00006378
Formula:
C₅H₅NO Pto. Ebullición: 180 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 125…128 °C Densidad: 1,2 g/cm³ (–70 °C) Pto. de inflamación: 173 °C (343 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006378 Núm. CAS: 109-00-2 EINECS: 203-637-4 |