4-Piridona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Piridinol
348830250 348831000 348835000
ACRO348830250EA 58.9 EUR
ACRO348830250 ACRO348831000 ACRO348835000
4-Piridona 95%
4-Piridona
Formula: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Pto. Ebullición: 230…235 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 140…147 °C
Pto. de inflamación: 221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006419
Núm. CAS: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 151 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %