4-Piridona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14586.14
A14586.22
A14586.36
A14586.14EA
53.5
EUR
A14586.14
A14586.22
A14586.36
4-Piridona ≥97%
4-Piridona
Purity: 97%
CAS No.: 626-64-2
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Melting Point: 142-148°
Boiling Point: 230-235°/12mm
MDL No.: MFCD00040458
Formula:
C₅H₅NO Pto. Ebullición: 230…235 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 142…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006419 Núm. CAS: 626-64-2 EINECS: 210-958-3 |