4-Hidroxi-2-piridona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxi-2-piridona
A13566.03
A13566.06
A13566.14
A13566.03EA
55.1
EUR
A13566.03
A13566.06
A13566.14
4-Hidroxi-2-piridona ≥97%
2,4-Dihydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 626-03-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 108533
Formula:
C₅H₅NO₂ MW: 111,10 g/mol Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 267 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006273 Núm. CAS: 626-03-9 EINECS: 210-924-8 |