2-Piridinatiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Piridina-2-tiol
125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 23.8 EUR
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Piridinatiol 98%
2-Piridinatiol
Formula: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…130 °C
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006285
Núm. CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %