2-Piridinatiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Piridina-2-tiol
A11741.06
A11741.14
A11741.22
A11741.06EA
36.8
EUR
A11741.06
A11741.14
A11741.22
2-Piridinatiol 98%
2-Piridinatiol
Purity: 98%
CAS No.: 2637-34-5
Molecular Formula: C5H5NS
Formula Weight: 111.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 124-130°
Beilstein Reference: 105758
MDL No.: MFCD00006285
Formula:
C₅H₅NS MW: 111,17 g/mol Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 124…130 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006285 Núm. CAS: 2637-34-5 EINECS: 220-131-9 |