4-Piridinatiol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Piridina-4-tiol
164710100 164710010
ACRO164710100EA 188 EUR
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Piridinatiol 96%
4-Piridinatiol
Formula: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Pto. de fusión: 182…189 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006422
Núm. CAS: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %