2-Bromo-4-metilpiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-picoline
350350010 350350100
ACRO350350010EA 39.5 EUR
ACRO350350010 ACRO350350100
2-Bromo-4-metilpiridina 99%
2-Bromo-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 87 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 218…228 °C
Densidad: 1,545 g/cm³
Pto. de inflamación: >109 °C
Número MDL: MFCD00082590
Núm. CAS: 4926-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %