2-Bromo-4-metilpiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4-picoline
B25253.03 B25253.06 B25253.14
B25253.03EA 21.2 EUR
B25253.03 B25253.06 B25253.14
2-Bromo-4-metilpiridina 96%
2-Bromo-4-metilpiridina
Purity: 96% CAS No.: 4926-28-7 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 87°/10mm Beilstein Reference: 107331 MDL No.: MFCD00082590
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 87 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 218…228 °C
Densidad: 1,545
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082590
Núm. CAS: 4926-28-7