3-Bromo-4-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-picoline
L19622.06
L19622.14
L19622.06EA
134
EUR
L19622.06
L19622.14
3-Bromo-4-metilpiridina ≥98%
3-Bromo-4-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 3430-22-6
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 878354
MDL No.: MFCD00082592
Formula:
C₆H₆BrN Pto. Ebullición: 199…200 °C Densidad: 1,549 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082592 Núm. CAS: 3430-22-6 |