4-Bromo-2-metilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H27884.MD
H27884.03
H27884.MDEA
38.6
EUR
H27884.MD
H27884.03
4-Bromo-2-metilpiridina ≥97%
4-Bromo-2-metilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 22282-99-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.556
Odour: Characteristic
Boiling Point: 76°/14mm
MDL No.: MFCD03788196
Formula:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol Pto. Ebullición: 76 °C (14 mmHg) Densidad: 1,45 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788196 Núm. CAS: 22282-99-1 |