2-Amino-5-bromo-4-metilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44623.06
44623.14
44623.06EA
109
EUR
44623.06
44623.14
2-Amino-5-bromo-4-metilpiridina ≥97%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 98198-48-2
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Physical Form: Powder
Appearance: Cream
Melting Point: 148-151°
MDL No.: MFCD03427660
Formula:
C₆H₇BrN₂ MW: 187,04 g/mol Pto. de fusión: 148…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427660 Núm. CAS: 98198-48-2 |