6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-bromo-6-metilpiridina, 2-Amino-5-bromo-6-picolina, 3-Bromo-2-metil-6-piridilamina, 6-Amino-3-bromo-2-picolina, 5-Bromo-6-metil-2-piridilamina
A12948.06
A12948.14
A12948.06EA
51.2
EUR
A12948.06
A12948.14
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina 97%
6-Amino-3-bromo-2-metilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 42753-71-9
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 80-82°
Beilstein Reference: 114140
Formula:
C₆H₇BrN₂ Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068230 Núm. CAS: 42753-71-9 EINECS: 255-927-5 |