2-Cloro-6-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-6-picolina
152230100 152230010
ACRO152230100EA 64.4 EUR
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Cloro-6-metilpiridina 98%
2-Cloro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Pto. Ebullición: 64…68 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.16 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006245
Núm. CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %