Metil-2-piridilcetona 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone

102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 55.5 EUR
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
Metil-2-piridilcetona 98%
2-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 188…189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 8…10 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006303
Núm. CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR