Metil-2-piridilcetona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 1122-62-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 107759
MDL No.: MFCD00006303
Formula:
C₇H₇NO Pto. Ebullición: 189…190 °C Pto. de fusión: 8…10 °C Densidad: 1,082 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006303 Núm. CAS: 1122-62-9 EINECS: 214-355-6 |