Metil-3-piridilcetona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
102690100 102691000 102695000
ACRO102690100EA 34.1 EUR
ACRO102690100 ACRO102691000 ACRO102695000
Metil-3-piridilcetona 98%
3-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12…13 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006396
Núm. CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06195
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %