Metil-3-piridilcetona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 350-03-8
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Characteristic
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 107751
Merck Reference: 14,6116
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006396
Formula:
C₇H₇NO Pto. Ebullición: 218…220 °C Pto. de fusión: 12…13 °C Densidad: 1,106 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006396 Núm. CAS: 350-03-8 EINECS: 206-496-7 UN: 2810 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,6116 |