Metil-4-piridilcetona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-pyridyl ketone
102700100 102701000 102705000
ACRO102700100EA 29.7 EUR
ACRO102700100 ACRO102701000 ACRO102705000
Metil-4-piridilcetona 98%
4-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 13…16 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006433
Núm. CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %