Metil-4-piridilcetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-pyridyl ketone
A12015.14 A12015.22
A12015.14EA 43.2 EUR
A12015.14 A12015.22
Metil-4-piridilcetona ≥98%
4-Acetylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1122-54-9 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: 14-16° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 107629 MDL No.: MFCD00006433
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Pto. de fusión: 14…16 °C
Densidad: 1,103
Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006433
Núm. CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9